Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotors à godets oscillants TX-1000
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
100 x 9/10 ml
164 x 4,5/6 ml
20 x 50 ml
48 x 50 ml
4 plaques standard de 6 ml ou 4 plaques Deep-Well de 2 ml
4 x 1 000 ml
4 x 250 ml
4 x 500 ml
4 x 750 ml
8 x 250 ml
96 x 15 ml
Petits sachets de sang de 150 à 300 ml
À utiliser avec (équipement):
Flacon Bio de 1000 l
Flacon Bio à col large de 750 ml en PP et n’importe quel adaptateur rond TX-750
Flacon Nalgene de 500 ml
Flacon Thermo Scientific™ Nalgene™ de 250 ml
Flacon conique de 250 mL, flacon Thermo Scientific™ Nunc™ de 200 ml ou flacon conique Thermo Scientific™ Nalgene™ de 175 ml
Petit sac / sac de culture cellulaire, 4 x 2 sacs (< 350 ml)
Récipient de confinement biologique double de 50 ml pour tube conique de 50 ml (possibilité de combinaison avec couvercles ClickSeal)
Supports de microplaques
Tube Corning de 500 ml
Tube Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml
Tube conique 15 ml
Tube de prélèvement sanguin de 4,5/6 ml
Tube de prélèvement sanguin de 9/10 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 kits
4 pièces
Description
Un assortiment d’adaptateurs pour une flexibilité exceptionnelle
Portoir rectangulaire pour nacelle 750mL rotor BIOLiner
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | Tube Nalgene Oak Ridge de 50 ml |
| Capacité | 48 x 50 ml |
| Diamètre max. du tube | 29,5 mm |
| Longueur max. du tube | 120 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Tube Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge™ de 50 ml |