Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotors à godets oscillants TX-1000
Un assortiment d’adaptateurs pour une flexibilité exceptionnelle
Marque: Thermo Scientific™ 75004253
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Un assortiment d’adaptateurs pour une flexibilité exceptionnelle
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
4 x 500 ml | |
160 mm |
Flacon Nalgene 500 ml | |
70 mm | |
Flacon Nalgene de 500 ml |