Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 et rotor MicroClick 24 x 2
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Capacité:
0,2 ml
0,25 ml
0,5 ml
Type de tube:
Microtube
PCR
Packungsgröße:
1 kit
1 pièce
Beschreibung
Adaptateurs pour rotor Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 et rotor 24 x 2 MicroClick.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | PCR |
| Capacité | 0,2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors MicroClick 30 x 2 et MicroClick 24 x 2 |
| Dimension du tube | 0,2 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur