Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 et rotor MicroClick 24 x 2
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
0,2 ml
0,25 ml
0,5 ml
Type de tube:
Microtube
PCR
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Adaptateurs pour rotor Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 et rotor 24 x 2 MicroClick.
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | Microtube |
| Capacité | 0,5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors MicroClick 30 x 2 et MicroClick 24 x 2 |
| Dimension du tube | 0,5 ml |