Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rond de rotor A-4-38
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 à 2 ml
15 ml
2,6 à 7 ml
25 mL
85 mL
9 à 15 ml
Type de tube:
Eppendorf
Falcon conique
Fond rond
Monovette
Oak Ridge
Vacutainer
Étalon
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Adaptateur pour rotor A-4-38
- Pour la centrifugation de tubes de prélèvement sanguin ou de tubes coniques
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | Monovette |
| Capacité | 9 à 15 ml |
| À utiliser avec (équipement) | godet rond pour rotor A-4-38 |
| Taille de l’alésage (métrique) | 17,5 mm |
| Nbre de positions | 16 |
| Nb par paquet | 2/boîte |