Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rond de rotor A-4-38
Code produit. 10402652 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 à 2 ml
15 ml
2,6 à 7 ml
25 mL
85 mL
9 à 15 ml
Type de tube:
Eppendorf
Falcon conique
Fond rond
Monovette
Oak Ridge
Vacutainer
Étalon
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10402652
Marque: Eppendorf™ 5702745006
Grande variété d’adaptateurs pour tous les types de tubes de prélèvement sanguin et tubes de culture cellulaire
  • Adaptateur pour rotor A-4-38
  • Pour la centrifugation de tubes de prélèvement sanguin ou de tubes coniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Eppendorf
Capacité 1,5 à 2 ml
À utiliser avec (équipement) godet rond pour rotor A-4-38
Taille de l’alésage (métrique) 11 mm
Nbre de positions 4
Nb par paquet 2/boîte