Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor HIGHConic III.
Adaptateurs assortis à utiliser avec le rotor HIGHConic III
138.69€ - 299.49€
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre max. du tube | Longueur max. du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre max. du tube | Longueur max. du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15798139
|
Thermo Scientific™
75005802 |
38 ml | 25,5 mm | 110 mm |
170.85€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15708149
|
Thermo Scientific™
75005803 |
16 ml | 18 mm | 123 mm |
165.83€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15738578
|
Thermo Scientific™
75005804 |
12 ml | 16 mm | 96 mm |
170.85€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15718149
|
Thermo Scientific™
75005805 |
6,5 ml | 13,5 mm | 114 mm |
170.85€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15728149
|
Thermo Scientific™
75005806 |
3,5 ml | 11 mm | 100 mm |
170.85€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15753569
|
Thermo Scientific™
75005807 |
1,5/2,0 ml | 11 mm | 40 mm |
170.85€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15105273
|
Thermo Scientific™
75005808 |
8 x 15 ml | 12 mm | 17 mm |
299.49€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15271026
|
Thermo Scientific™
75005770 |
5 mL | 17 mm | 100 mm |
138.69€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Accueillez les tubes coniques dans les nacelles 50 ml pour une utilisation avec le rotor à angle fixe Thermo Scientific HIGHConic III.
- Adaptateurs pour faire fonctionner divers tubes dans le rotor HIGHConic III.
Spécification
Adaptateur pour rotor |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor HIGHConic III.