Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour tubes Oak Ridge
Code produit. p-8003421 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
10 mL
16 mL
30 mL
35 mL
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 12376053
Marque: Eppendorf™ 5820719001
Améliorez la flexibilité de vos applications de manipulation de liquides grâce à ces adaptateurs
  • Adaptateurs
  • Pour tubes Eppendorf™ Oak Ridge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Capacité 10 mL
À utiliser avec (équipement) Tubes Oak Ridge de 10 ml
Nb par paquet 2/boîte