Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor à fond rond à angle fixe
Améliorez la flexibilité des centrifugeuses Eppendorf grâce à ces adaptateurs de rotor
Marque: Eppendorf™ 5804772008
109.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Description
- Adaptateurs
- Pour rotors à angle fixe à fond rond Eppendorf™
Spécification
Adaptateur | |
15 à 18 ml | |
18 mm | |
2/boîte |
Fond rond | |
Rotor angulaire fixe | |
6 |