Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor à fond rond à angle fixe
Améliorez la flexibilité des centrifugeuses Eppendorf grâce à ces adaptateurs de rotor
Marque:  Eppendorf™ 5804771001
109.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Code produit. 10053311
  • 115.00€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Adaptateurs
  • Pour rotors à angle fixe à fond rond Eppendorf™
Spécification
Spécification
Adaptateur
7 à 15 ml
16 mm
2/boîte
Fond rond
Rotor angulaire fixe
16