Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire de 100 ml
Pour une utilisation avec les tubes Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5804761006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs pour godets rectangulaires
- Pour une utilisation avec le rotor A-4-44
- Disponibles dans un vaste choix de tailles pour un large éventail d’applications
Spécification
Adapter | |
Godet rectangulaire de 100 ml | |
1 |
18 à 120 ml | |
45 mm | |
2/boîte |