Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire de 100 ml
Pour une utilisation avec les tubes Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5804758005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs pour godets rectangulaires
- Pour une utilisation avec le rotor A-4-44
- Disponibles dans un vaste choix de tailles pour un large éventail d’applications
Spécification
Adapter | |
Godet rectangulaire de 100 ml | |
4 | |
2/boîte |
50 mL | |
31 mm | |
Tubes à essai standard, Vacutainer, Falcon et microtubes à essai |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction