missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Adaptateurs pour colonnes SPE Chromabond™

Pour le conditionnement individuel des colonnes SPE avec adsorbants Chromabond™. Les adaptateurs Macherey-Nagel™ pour colonnes SPE Chromabond™ sont disponibles en plusieurs matériaux pour une variété de types et de capacités de colonnes vides.

Marque:  Macherey-Nagel™ 730104.4

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12446546

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Adaptateur PVDF pour colonnes en verre (3 et 6 ml)
  • Adaptateur en PE pour colonnes en polypropylène (15, 45 et 70 ml)
  • Adaptateur en PE pour colonnes en polypropylène (30 et 70 ml)
Spécification

Spécification

Adaptateur pour tubulure
Extraction en phase solide (SPE)
Colonnes en verre (3 et 6 ml)
PVDF
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis