Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour tubes sanguins
Avec ces adaptateurs, le rotor F-34-6-38 pour centrifugeuse Eppendorf 5804 / 5804 R gagne en flexibilité
Marque: Eppendorf™ 5804739000
109.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Pour une utilisation avec le rotor F-34-6-38 et la centrifugeuse Eppendorf 5804 / 5804 R
- Pour 3 tubes à fond rond
Spécification
Adaptateur | |
2,6 à 7 ml | |
13 mm | |
2/boîte |
Fond rond | |
Rotor Eppendorf™ F-34-6-38 | |
18 |