Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml
Code produit. p-8003410 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
6 tubes Microtainer de 0,25 à 0,4 ml
6 tubes Microtainer™ de 0,5 à 0,6 ml
6 tubes PCR de 0,2 ml
6 tubes PCR de 0,5 à 0,6 ml
À utiliser avec (application):
Tubes Backman de 0,4 ml
Tubes Microtainertrade; de 0,5 ml ou 0,6 ml
Tubes PCR de 0,2 ml
Type de tube:
Backman
Eppendorf
PCR
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10690542
Marque: Eppendorf™ 5425715005
Utilisez ces adaptateurs avec une variété de tubes et rotors. Les adaptateurs Eppendorf™ fonctionnent avec tous les rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml.
  • Adaptateurs de rotors
  • 6/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube PCR
Capacité 6 tubes PCR de 0,2 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor F-45-48-11
Angle Fixe
À utiliser avec (application) Tubes PCR de 0,2 ml
Nb par paquet 6/boîte