Learn More
SCAT Adaptateur V2.0
L’adaptateur permet une connexion facile à n’importe quel flacon à col rodé GL 45 (f) à NS29/32 mm (f).
Marque: SCAT 307508
62.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur, V2.0, GL45 (f), à NS29/32 mm (f)
- À utiliser avec des flacons à col rodé
Spécification
Flacons à col rodé | |
GL 45 (f) to NS29/32 mm (f) | |
Adaptateur |