Learn More
asecos™ Adaptateur pour UFA
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Adaptateur pour caisson de ventilation à filtre intégré UFA, H=90 mm (tôle d’acier laqué) pour modèles antérieurs au type VBF.197 et autres marques (avec bouchon d'extraction DN 75mm)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour les séries de modèles antérieures au type VBF.197 et les armoires tierces (avec raccordement DN 75 mm)
- Hauteur = 160 mm
Spécification
Spécification
| Description | Adaptateur pour caisson de ventilation à filtre intégré |
| À utiliser avec (équipement) | Adaptateur pour caisson de ventilation à filtre intégré UFA, H=90 mm (tôle d’acier laqué) pour modèles antérieurs au type VBF.197 et autres marques (avec bouchon d'extraction DN 75mm) |
| Revêtement de surface | Peinture |
| Poids (métrique) | 2,50 kg |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Type de produit | Adaptateur |