Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotors libres
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 2023
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10633601
  • 12.80€ / 6 pièces
Expédition estimée: 06-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Pour une utilisation avec un large éventail de rotors Hettich
  • Accueille un tube Microliter 8 x 30 mm ou 8 x 45 mm ; 0,5 à 0,8 ml
Spécification
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses
1 tube de 0,5 à 0,8 ml
45 mm
1
Microtube
8 mm
Rotors libres Hettich