Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet S-4x400
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4x400.
Marque: Eppendorf™ 5910709005
282.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4x400
- Accueille une sélection de tubes ou flacons
Spécification
Fond rond | |
17,5 mm | |
Godet S-4x400 | |
8 |
8 tubes à fond rond de 9 ml | |
122 mm | |
8 | |
2/boîte |