Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet S-4x400
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4x400.
Marque:  Eppendorf™ 5910708009
Code produit. 15873222
  • 283.13€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adapté aux godets pour rotor S-4x400
  • Accueille une sélection de tubes ou flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Microtube
11 mm
Godet S-4x400
26
26 microtubes de 1,5/2,0 ml
39 mm
26
2/boîte