Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet S-4x400
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4x400.
Marque:  Eppendorf™ 5910704003
282.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15843222
  • 283.13€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adapté aux godets pour rotor S-4x400
  • Accueille une sélection de tubes ou flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fond rond
16 mm
Godet S-4x400
11
11 tubes à fond rond de 7,5 à 12 ml
122 mm
11
2/boîte