Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet haute capacité du rotor S-4 x 1000
Code produit. 15788389 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
52 tubes à fond rond de 5 ml (FACS)
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15788389
Marque: Eppendorf™ 5920724002
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets haute capacité du rotor S-4 x 1000.
  • Convient aux godets de grande capacité du rotor S-4x1000
  • Accueille une sélection de tubes ou flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de tube Fond rond (FACS)
Capacité 52 tubes à fond rond de 5 ml (FACS)
Diamètre max. du tube 12 mm
Longueur max. du tube 106 mm
À utiliser avec (équipement) Godets haute capacité de rotor S-4X1000
Récipients par adaptateur 52
Nbre de positions 52
Nb par paquet 2/boîte