Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire de 250 ml
Conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5810754003
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.42900kg
Description
- Adaptateur pour tubes à centrifuger
- Pour rotors de centrifugeuse 5810/5810R
- Pour tubes de 7 à 17 ml
Spécification
Adaptateur | |
5810 et 5810R uniquement | |
48 |
7 à 17 ml | |
17,5 mm | |
2/boîte |