Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour Eppendorf SmartBlock™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Modèle:
Adaptateur 25 ml pour Eppendorf SmartBlock™ 50 ml
Description
- Les Eppendorf SmartBlocks™ sont des bains à sec contrôlés individuellement par capteur qui maintiennent des températures précises et uniformes
- Compatible avec le ThermoStat C et le ThermoMixer C Eppendorf™, la gamme pour tubes de 0,2 à 50 ml ainsi que les plaques (MTP, DWP et plaques PCR 96/384) peut être modifiée rapidement et facilement
- La conception optimisée des blocs permet un transfert de température optimal dans votre échantillon pour obtenir d’excellents résultats
- L’étalonnage spécifique à l’Eppendorf SmartBlock grâce à la technologie de capteur intégrée optimise l’homogénéité et la précision de la température
- Chaque Eppendorf SmartBlock™ est inspecté individuellement en production pour la précision de la température et est livré avec un certificat spécifique au numéro de série à des fins de documentation
- Thermoblocks isolés pour un fonctionnement ergonomique – vous ne vous brûlerez pas les doigts (concept PhysioCare)
- Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
- La conception optimisée des blocs garantit un transfert de température maximum vers l’échantillon
- La technologie Eppendorf QuickRelease™ permet un échange de blocs facile et rapide – aucun outil nécessaire
Spécification
Spécification
Type | Accessoire, adaptateur |
Modèle | Adaptateur 25 ml pour Eppendorf SmartBlock™ 50 ml |
Vitesse | 1,000 rpm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateur pour Eppendorf SmartBlock™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu