Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 Cones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100212
Code produit. 10040331
  • 42.19€ / 10 pièces
Expédition estimée: 15-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cônes
  • Conformes à la norme DIN 12249, formulaire B
  • Cônes rodés coniques, standard
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
NS 12/21
1,5 mm
10 mm
Verre Duran