Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 Cones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01100219
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cônes
- Conformes à la norme DIN 12249, formulaire B
- Cônes rodés coniques, standard
- En tubulure DURAN™
Spécification
NS 19/26 | |
1,8 mm | |
17 mm | |
Verre Duran |