Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5092, 100 ml
Code produit. 10769414
Click to view available options
Capacité:
100 mL
Code produit. 10769414
Marque: Hettich™ 5126
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
  • Adaptateur pour portoir n°5092
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Fond rond
Capacité 100 mL
Diamètre max. du tube 40 mm
Longueur max. du tube 100 mm
À utiliser avec (équipement) Portoir n°5092
Récipients par adaptateur 1
Nbre de positions 1