Learn More
Eppendorf™ Adaptateur
Adaptateurs disponibles pour une variété de produits Eppendorf pour répondre à vos besoins.
Marque:  Eppendorf™ 5920710001
335.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15798379
  • 336.34€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Adaptateur, pour Tubes Eppendorf de 5,0 ml et 15 ml, kit de 2 pièces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur pour tubes coniques de 15ml, PL / TB
Jeu de 2