Learn More
Eppendorf™ Adaptateur
Adaptateurs disponibles pour une variété de produits Eppendorf pour répondre à vos besoins.
Marque:  Eppendorf™ 5920701002
331.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15797918
  • 332.32€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Adaptateur 600 ml avec tubes coniques / RB (2 pièces)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
pour TPP de 600 ml
Jeu de 2