Learn More
Eppendorf™ Adaptateur
Adaptateurs disponibles pour une variété de produits Eppendorf pour répondre à vos besoins.
Marque:  Eppendorf™ 5920709003
319.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15788379
  • 320.28€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Adaptateur, pour 50 ml, kit de 2 pièces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur pour tubes coniques de 50ml, PL / TB
Jeu de 2