Learn More
Eppendorf™ Adaptateur
Adaptateurs disponibles pour une variété de produits Eppendorf pour répondre à vos besoins.
Marque: Eppendorf™ 5920708007
335.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateur, pour 9 ml, kit de 2 piècesSpécification
Adaptateur 17,5x100 mm pour fond rond /PL/TB | |
Jeu de 2 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateur > pour 9 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu