Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire 250 ml dans le rotor FA-6x250
Compatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour une utilisation dans le rotor FA-6x250.
Marque: Eppendorf™ 5920767003
335.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliCompatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour s’adapter au rotor FA-6x250/liliKit de 2 pièces/li/ulSpécification
Tubes à centrifuger ronds Oak Ridge de 3 x 30 ml | |
pour rotor FA-6x250 | |
3 | |
Jeu de 2 pièces |