Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire 250 ml dans le rotor FA-6x250
Compatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour une utilisation dans le rotor FA-6x250.
Marque:  Eppendorf™ 5920769006
Code produit. 16202421
  • 320.28€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliCompatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour s’adapter au rotor FA-6x250/liliKit de 2 pièces/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubes à centrifuger ronds Oak Ridge de 7 x 10 ml
pour rotor FA-6x250
7
Jeu de 2 pièces