Learn More
Fisherbrand™ Combo Adapt-a-Rack™
Adapté aux tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 ml), le rack Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combo maintient fermement les tubes en position verticale.
Marque: Fisherbrand™ HS120186
Description
- En polyoxyméthylène (POM)
- Les racks peuvent être assemblés ensemble pour une capacité de stockage supplémentaire (les racks assemblés doivent être soutenus pas le dessous lors du transport)
- Les côtés ouverts permettent de visualiser les étiquettes
- Base plate pour maintenir les tubes à la verticale
- Disponibles dans en une ou plusieurs couleurs pour faciliter l’identification à code
- Autoclavables
Spécification
Rack pour tubes | |
Rose / Blanc | |
POM | |
2/boîte |
Oui | |
Tubes (5 à 50 ml) | |
4 | |
12 à 30 mm |