Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Code produit. 15380370 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc / Blanc
Bleu / Bleu
Jaune / Jaune
Rose / Rose
Vert / Vert
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15380370
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Adapté aux tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 ml), Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ maintient fermement les tubes en position verticale.
  • En polyoxyméthylène (POM)
  • Les racks peuvent être assemblés ensemble pour une capacité de stockage supplémentaire (les racks assemblés doivent être soutenus pas le dessous lors du transport)
  • Les côtés ouverts permettent de visualiser les étiquettes
  • Base plate pour maintenir les tubes à la verticale
  • Disponibles dans en une ou plusieurs couleurs pour faciliter l’identification à code
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Rack pour tubes
Array 1 x 4
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune / Jaune
Capacité Tubes (5 à 50 ml)
Matériau POM
Positions 4
Forme Rectangular, Rounded Corners
Étagères None
Empilables Yes, Interlocking
Stérilité Non stérile
Quantité 2/boîte
Largeur (métrique) 5.6 cm
Hauteur (métrique) 7.6 cm
Diamètre (métrique) du puits 12 à 30 mm