Learn More
Adapalene, Tocris Bioscience™
Code produit. 18065052
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
RARβ and RARγ agonist
Retinoic acid analog that is a RARβ and RARγ agonist (AC50 values are 2.2, 9.3, 22 and > 1000 nM for RARβ, RARγ, RARα and RXRα receptors respectively). Inhibits proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer cell in vitro. Displays comedolytic activity.
Identifiants chimiques
CAS 106685-40-9
Formule moléculaire C28H28O3
Poids moléculaire (g/mol) 412.529
Clé InChI LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adapalene, differin, adapalenum, adapaleno, adapaleno inn-spanish, adaferin, 6-3-adamantan-1-yl-4-methoxyphenyl-2-naphthoic acid, adapalenum inn-latin, differine, 6-3-1-adamantyl-4-methoxyphenyl-2-naphthoic acid
CID PubChem 60164
ChEBI CHEBI:31174
Nom IUPAC 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalene-2-carboxylic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)C(=O)O)C45CC6CC(C4)CC(C6)C5
Spécification
Nom chimique ou matériau Adapalene
Quantité 10 mg
Poids de la formule 412.52
Pourcentage de pureté >98%