Learn More
Epredia™ Lames Adamas jetables pour supports de lames magnétiques
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
60mm
80mm
Quantité:
10 / boîte
50 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
Choisissez l’une des deux tailles de lames Adamas jetables Thermo Scientific™ pour supports de lames magnétiques, disponibles en 60 mm et 80 mm.
Le nucléosome humain recombinant, protéine H2A-ubiquityl est dérivé d’E. coli. Le nucléosome humain recombinant, protéine H2A-ubiquityl a été validé pour les applications suivantes : Bioactivité.
Spécification
Spécification
| Description | 80 x 18 mm ; 50/boîte. |
| Type de produit | Jetable, magnétique |
| À utiliser avec (équipement) | Supports de lames magnétiques jetables |
| Quantité | 50 / boîte |
| Longueur (métrique) | 80mm |
| Largeur (métrique) | 18mm |