Learn More
Adamantane-1-carbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
82.10€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS 17846-15-0
Formule moléculaire C11H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.278
Clé InChI FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
CID PubChem 337203
Nom IUPAC adamantane-1-carbohydrazide
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10160842
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
RH01025DA
1 g Flacon en verre ambré
82.10€
1g
10275884
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
RH01025DE
5 g Flacon en verre ambré
164.00€
5g
Identifiants chimiques
17846-15-0
194.278
adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
adamantane-1-carbohydrazide
C11H18N2O
FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
337203
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
Spécification
Adamantane-1-carbohydrazide
97%
adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
194.278
194.28
17846-15-0
C11H18N2O
FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
adamantane-1-carbohydrazide
337203
97%