Learn More
Socorex™ Pipettes manuelles à volume variable Acura
Garantissez la stabilité de vos réglages lors du pipetage avec les pipettes manuelles à volume variable Socorex™ Acura. La précision de chaque unité a été mesurée pour garantir sa fiabilité à 0,5 μl et 1 μl.
Marque: Socorex™ 825.1000
Description
- Fabrication en PP
- Avec un mécanisme de réglage de la précision
- Réglage du volume manipulable d’une seule main
Spécification
Autoclavable | |
825 | |
Acura | |
100 à 1000 μl |
Polypropylène | |
1 | |
Micropipette | |
1 unité |