Learn More
Socorex™ Micropipettes manuelles Acura™ XS
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 10 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Optimisation du rapport forme/taille pour faciliter l'utilisation des microtubes.
- Poids réduit - plus léger que les principales marques.
- Le joint breveté Socorex™, unique, réduit les forces d'activation et offre un pipetage ultra-souple.
- Éjecteur de pointes réglable.
- Autoclavable entièrement assemblé.
- Performances métrologiques inégalées.
Spécification
Spécification
| Précision | <±2,5 % - <±1,0 %, < 1,8 % - < 0,5 % |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Acura™ XS manuelles |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Acura™ XS |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 0,5 à 10 μl |
| Quantité | 1 unité |
| Garantie | 36 mois |