Learn More
Socorex™ Triopack de micropipettes Acura™ manuelles 825
Classiques et universels, ces micropipettes sont conçues pour toutes les applications et sont fournies dans une boîte de trois Sélection. Micropipettes Socorex™ Acura™ manuelles 825 - Les micropipettes Triopack sont conçues pour le confort et la robustesse.
Marque: Socorex™ 825.TRIO.M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Forme ergonomique.
- Léger.
- Course du piston ultra-souple.
- Réglage intelligent et fiable du volume :
- Le réglage micrométrique de pointe est effectué en douceur et avec précision en tournant le bouton-poussoir.
- Les butées à déclic finement usinées et le bouchon rotatif libre empêchent toute modification de volume indésirable.
- L’affichage numérique du volume réglé à l’avant de l’instrument est facilement visible pendant le pipetage.
- Autoclavables.
Spécification
EN ISO 8655, DIN 12650, bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE relative aux dispositifs médicaux | |
Acura™ | |
10, 50, 200 μl | |
3/boîte |
Autoclavable | |
Triopack de micropipettes | |
3 micropipettes Acura™, manuel, échantillons de pointes, Qualitips™ 10/50/200μl |