Learn More
Socorex™ Micropipettes à volume fixe Acura™ Manual 815
Micropipettes ultrafines et précises, réglées à un volume fixe pour faciliter la répétition des doses. Les micropipettes à volume fixe Socorex™ Acura™ manuelles 815 sont faciles à manipuler et ont une course de piston souple.
Marque: Socorex™ 815.0010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pipette à volume fixe à déplacement d’air.
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
- Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
- Course du piston ultra-souple.
- Disponible en plusieurs modèles de volume.
Spécification
< ±0,7 %, < 0,8% | |
Autoclavable | |
Polycarbonate | |
Micropipette | |
1 unité |
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directive CE DIV 98/79 CEE (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro). | |
Blanc | |
Acura™ Manual 815 | |
10 μL | |
36 mois |