Learn More
Activator Reagent, Honeywell Burdick & Jackson™
BioSyn™, suitable for use with DNA/RNA synthesis instruments, 0.25M ETT in Acetonitrile
1128.25€
Spécification
CAS | 89797-68-2, 75-05-8 |
---|---|
% max. CAS | 4.00%, 96.00% |
Point d’ébullition | 82°C.The physical data is that of the main component. |
Point d’éclair | 7°C |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16825431
|
Honeywell Burdick & Jackson
BR721-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
1128.25€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
- Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
- ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
- All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Spécification
89797-68-2, 75-05-8 | |
82°C.The physical data is that of the main component. | |
Liquide | |
5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole, 5-(Ethylthio)Tetrazole Solution |
4.00%, 96.00% | |
7°C | |
Activator reagents |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante