Learn More
Charbon actif, purum, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7071724 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 15650790
Marque: Honeywell-Fluka 05120250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum, poudre
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Activated Charcoal
Résidus d’allumage ≤7.0%
Quantité 250 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 12.01g/mol
Qualité purum