Learn More
Charbon actif, NORIT(R) SA 2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185293
Click to view available options
Quantité:
250 g
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Activated charcoal,NORIT* SA 2
Note relative au nom NORIT™ SA 2, Decolorizing
Point de fusion 3652.0°C
Couleur Noir
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Tambour en fibre
Quantité 25 kg
Merck Index 15, 1807
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Poids de la formule 12
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Activated charcoal