Learn More
Charbon actif, granulé ±3 mm, Chem-Lab Code produit.: 11933325
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Charbon actif, granulé ±3 mm, Chem-Lab
Code produit. 11933325
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
Code produit. 11933325
Marque: Chem Lab CL00.1101.0500
Expédition estimée: 12-05-2025
Convient à l’adsorption des gaz et vapeurs. Le charbon actif, granulé ±3 mm, Chem-Lab est généralement dérivé du charbon de bois et a été granulé dans des grains d’environ 3 mm de diamètre.
Le charbon actif, également appelé charbon de bois activé, est une forme de charbon traité pour avoir de petits pores à faible volume qui augmentent la surface disponible pour l’adsorption ou les réactions chimiques. La granulométrie du charbon actif granulaire (GAC) est relativement plus grande (et donc sa surface externe est plus petite) que le charbon activé en poudre. Le GAC est adapté à l’adsorption des gaz et vapeurs, car il se diffuse rapidement. Les charbons en granulés sont utilisés pour le traitement de l’eau, la désodorisation et la séparation des composants du système d’écoulement et sont également utilisés dans les bassins de mélange rapide.
  • Non solubles dans l’acide nitrique : <5 %
  • Non solubles dans l’eau : <2%
  • Métaux lourds comme le plomb (Pb) : <0,01%
  • Fer (Fe) : <0,6%
  • Zinc (Zn) : <0,15%
  • Résidu après incinération : <2 % à 600°C
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon
Forme physique Solide
Point de fusion 3550°C
Densité 1.8 to 2.1 g/cm3
Couleur Noir
Quantité 500 g
CAS 7440-44-0
Granulométrie ±3 mm
Formule moléculaire C
Synonyme Activated charcoal
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nom IUPAC carbone
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Poids de la formule 12.01g/mL
Nom du produit
Charbon actif, granulé ±3 mm, Chem-Lab >