Learn More
Ansell Gants de sécurité électrique ActivArmr classe 4, noirs, 18 po
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
12
Conditionnement:
1 paire
Description
- Grand confort
- Latex de caoutchouc naturel, pour une durabilité et une flexibilité optimales
- Forme de main ergonomique, pour réduire la fatigue au niveau des mains
- Manchette évasée permettant de porter d’autres vêtements en-dessous et d’améliorer la ventilation
- Finition durcie offrant une surface plus lisse pour un enfilage et un retrait plus facile et une meilleure protection
- Conformes à l’ensemble des normes NFPA, OSHA et CSA en vigueur
- Écologiques
- Procédé de fabrication exclusif
- Site de production certifié ISO 14001
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Numéro CE, catégorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, classe 4 |
| Couleur | Noir |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Caoutchouc de latex naturel |
| Type de produit | Protection électrique |
| Dimensions | 12 |
| À utiliser avec (application) | Applications présentant un risque de tension de contact, entreprises d’électricité, réparations et opérations d’entretien dans tous les environnements industriels (MRO), réparation et entretien des transports en commun, entretien d’alimentations, réparation et transmission, réparation de systèmes de télécommunications à proximité de fils électriques |
| Couleur de manchette de gant | Noir |
| Type de manchette de gant | Ourlé |
| Séries | RIG418B |
| Afficher plus |