Learn More
Ansell Gants de sécurité électrique ActivArmr classe 00, noirs, 11 po
Code produit. 17895541 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
11
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17895541
Marque: Ansell RIG0011B080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants de sécurité électrique ActivArmr offrent un ajustement, un confort et des performances ultimes pour la sécurité et la protection des électriciens.
  • Grand confort
  • Latex de caoutchouc naturel, pour une durabilité et une flexibilité optimales
  • Forme de main ergonomique, pour réduire la fatigue au niveau des mains
  • Manchette évasée permettant de porter d’autres vêtements en-dessous et d’améliorer la ventilation
  • Finition durcie offrant une surface plus lisse pour un enfilage et un retrait plus facile et une meilleure protection
  • Conformes à l’ensemble des normes NFPA, OSHA et CSA en vigueur
  • Écologiques
  • Procédé de fabrication exclusif
  • Site de production certifié ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Numéro CE, catégorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, classe 00
Couleur Noir
Hand Spécifique
Matériau Caoutchouc de latex naturel
Type de produit Gants de sécurité électrique
Dimensions 8
À utiliser avec (application) Applications présentant un risque de tension de contact, entreprises d’électricité, fabrication et réparation de moteurs hybrides, réparations et opérations d’entretien dans tous les environnements industriels (MRO), réparation et entretien des transports en commun, entretien d’alimentations, réparation et transmission, réparation de systèmes de télécommunications à proximité de fils électriques
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Ourlé
Séries RIG0011B
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 280 mm
Tension 500/750