Learn More
Ansell™ Gants isolants électriques ActivArmr™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
1 paire
Description
- Les gants isolants électriques sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel à l’aide d’un processus de trempage respectueux de l’environnement exclusif pour une souplesse et une dextérité exceptionnelles.
- Leur forme ergonomique respecte la position naturelle de la main et des doigts afin de réduire la fatigue des mains.
- La large manchette évasée permet de porter les gants par-dessus les vêtements
- Ils arborent également une finition lisse pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Certifiés pour la résistance à l’acide (catégorie A), à l’ozone (catégorie Z) et aux températures très basses (catégorie C)
- Applications présentant un risque de tension tactile, AC maximum 1 000 V (DC maximum 1 500)
Spécification
Spécification
| Applications | Industrie |
| Couleur | Jaune |
| Hand | Specific |
| Matériau | Caoutchouc naturel en latex |
| Type de produit | Class 00 Gloves |
| Dimensions | 7 |
| À utiliser avec (application) | Applications présentant un risque de tension de contact, entreprises d’électricité, fabrication et réparation de moteurs hybrides, réparations et opérations d’entretien dans tous les environnements industriels (MRO), réparation et entretien des transports en commun, entretien de l’alimentation, réparation et transmission, réparation des télécommunications à proximité de fils électriques |
| Type de manchette de gant | Straight |
| Longueur (impériale) | 14 in. |
| Tension | 1000 V |