Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
53.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- La haute visibilité sur le dos de la main et du côté de la paume augmente la sécurité
- La doublure de calibre 15 minimise la transpiration et offre du confort tout au long de la journée
- Les formes de conception ergonomique offre un ajustement naturellement cintré et détendu pour réduire la fatigue des mains
- Offre une dextérité pour permettre de ramasser de petits articles
- Améliore la préhension dans des conditions humides et sèches
- Sans silicone
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Orange Hi-Vis |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nylon |
Dimensions | 11 |
Norme EN388 | 3131A |